Learn More
BRAND™ Repair Set for Transferpettor™
Includes everything necessary to make small repairs to the BRAND™ Transferpettor™
Marca: BRAND™ 701967
Detalles adicionales : Peso : 0.02720kg
Descripción
- Incluye 1 llave allen, 1 varilla de pistón con junta PTFE instalada, 1 calibre de calibración, 1 destornillador, 3 discos de sujeción, 1 tornillo de fijación y 3 juntas PTFE
- Bloque de montaje incluido para capacidades de 20 μl y superiores
Especificaciones
Marcado DE-M | |
Transferpettor™ | |
1 unidad |
50 μl | |
Bloque de montaje verde |