Learn More
BRAND™ Repair Set for Transferpettor™
Includes everything necessary to make small repairs to the BRAND™ Transferpettor™
32.30€ - 54.55€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Marcado DE-M |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Transferpettor™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10232511
|
BRAND™
701968 |
100 y 200 μl |
35.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15633987
|
BRAND™
701967 |
50 μl |
32.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10726901
|
BRAND™
701966 |
20 y 25 μl |
54.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10538781
|
BRAND™
701964 |
1, 2, 5 μl |
49.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Includes 1 allen key, 1 piston rod with fitted PTFE seal, 1 calibrating gauge, 1 screwdriver, 3 clamping discs, 1 fixing screw, 3 PTFE seals
- Mounting block included for capacities of 20μL and up
Especificaciones
Marcado DE-M | |
Transferpettor™ |