Learn More
Abeba™ Zapatos Reflexor™ 36903
Zapatos disipadores ESD con suela de PU con alta resistencia al deslizamiento.
Marca: Abeba™ 36903/37
Detalles adicionales : Peso : 0.85000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Piel suave de color blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- 2 plantillas Reflexor™ reemplazables (artículo n.º 3565/ 3567)
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable.
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine con banda elástica.
- Cierre de hebilla
- Costura cosida a mano
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibra | |
37 | |
Poliuretano |
Blanco | |
Cuero | |
Antideslizante | |
36903 |