Learn More
Abeba™ Zapatos Reflexor™ 36903
Zapatos disipadores ESD con suela de PU con alta resistencia al deslizamiento.
128.73€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Color | Blanco |
Material de revestimiento | Microfibra |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Antideslizante |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15670798
|
Abeba™
36903/36 |
36 |
128.73€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15680798
|
Abeba™
36903/37 |
37 |
128.73€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15690798
|
Abeba™
36903/38 |
38 |
128.73€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15600808
|
Abeba™
36903/39 |
39 |
128.73€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15610808
|
Abeba™
36903/40 |
40 |
128.73€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15620808
|
Abeba™
36903/41 |
41 |
128.73€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15630808
|
Abeba™
36903/42 |
42 |
128.73€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Piel suave de color blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- 2 plantillas Reflexor™ reemplazables (artículo n.º 3565/ 3567)
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable.
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine con banda elástica.
- Cierre de hebilla
- Costura cosida a mano
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibra | |
Antideslizante | |
36903 |
Blanco | |
Cuero | |
Poliuretano |