Learn More
Kartell™ Red Rubber Conical Stoppers
Kartell™ Red Rubber Conical Stoppers are suitable for high temperatures and are used in combination with a flask, bottle, or tube.
Marca:  Kartell™ 0114600
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10182371
  • 8.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
  • Uso genérico
  • Caucho rojo
  • Forma cónica
  • Tamaño: diámetro inferior (base) × altura
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Investigación de laboratorio general
41 x 53 mm
54mm
Caucho
Tapón cónico
53 mm
41mm
25/paq.
Cónicos