Learn More
Kartell™ Red Rubber Conical Stoppers
Kartell™ Red Rubber Conical Stoppers are suitable for high temperatures and are used in combination with a flask, bottle, or tube.
5.00€ - 39.40€
Specifications
Color | Rojo |
---|---|
Material | Caucho |
Tipo de producto | Tapón cónico |
Forma | Cónicos |
Para utilizar con (aplicación) | Investigación de laboratorio general |
Product Code | Brand | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||||
10182371
|
Kartell™
0114600 |
41 x 53 mm |
8.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12687785
|
Kartell™
0114800 |
52 x 70 mm |
17.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10631552
|
Kartell™
0113100 |
9 x 18 mm |
6.90€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10439402
|
Kartell™
0113700 |
16 x 26 mm |
23.75€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12677805
|
Kartell™
0113900 |
21 x 29 mm |
39.40€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12691016
|
Kartell™
0114700 |
43 x 60 mm |
12.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12621016
|
Kartell™
0112900 |
6 x 18 mm |
5.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
- For general purpose use
- Red rubber
- Conical shape
- Size: lower (bottom) diameter x height
Specifications
Rojo | |
Tapón cónico | |
Investigación de laboratorio general |
Caucho | |
Cónicos | |
25/paq. |