Learn More
Helios Italquartz Rectangular Basins/Dishes, Translucent
Rectangular basins/dishes constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
105.00€ - 118.00€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Cuarzo |
Forma | Rectangulares |
Tipo | Placa |
Anchura (métrico) | 12 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15828034
|
Helios Italquartz
62F00303 |
60 x 12 mm |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15838034
|
Helios Italquartz
62F00305 |
68 x 12 mm |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Translucent
- Rectangular form
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Especificaciones
Translúcido | |
Rectangulares | |
12 mm |
Cuarzo | |
Placa | |
12 mm |