Learn More
Helios Italquartz Rectangular Basins/Dishes, Translucent
Rectangular basins/dishes constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marca: Helios Italquartz 62F00305
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Translúcido
- Forma rectangular
- Químicamente inertes
- Excelente aislamiento eléctrico
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Translúcido | |
Rectangulares | |
68 x 12 mm | |
12 mm |
Cuarzo | |
Placa | |
68/39 mm | |
12 mm |