Learn More
enQuireBio™ Recombinant Xenopus TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
A DNA sequence encoding the Xenopus laevis (African clawed frog) TGF-beta 1 / TGFB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6781-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16025800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001081330.1
TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Research Use Only
TGFB1
Recombinant Protein
E. coli
GVGQEYCFGN NGPNCCVKPL YINFRKDLGW KWIHEPKGYE ANYCLGNCPY IWSMDTQYSK VLSLYNQNNP GASISPCCVP DVLEPLPIIY YVGRTAKVEQ LSNMVVRSCN CS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
397778
10 μg
Not determined.
Full Length
Xenopus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol