Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus Norovirus Group-2 Protein
A cDNA sequence encoding the Norovirus Group-2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | Virus Norovirus Group-2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Virus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15991789
|
enQuireBio™
QP12867-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911799
|
enQuireBio™
QP12867-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901799
|
enQuireBio™
QP12867-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Virus Norovirus Group-2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Virus | |
His | |
Phosphate buffer, 1M urea and 50mM arginine. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKMASNDATP SNDGAAGLVP EINNEAMALD PVAGAAIAAP LTGQQNIIDP WIMNNFVQAP GGEFTVSPRN SPGEVLLNLE LGPEINPYLA HLARMYNGYA GGFEVQVVLA GNAFTAGKII FAAIPPNFPI ENLSAAQITM CPHVIVDVRQ LEPVNLPMPD VRNNFFHYNQ GSDSKLRLVA MLYTPLRANN SGDDVFTVSC RVLTRPSPDF SFNFLVPPTV ESKTKPFTLP ILTISEMSNS RFPVPIDSLH TSPTENIVVQ CQNGRVTLDG ELMGTTQLLP SQICAFRGVL TRSTSRASDQ ADTATPRLFN YYWHIQLDNL NGTPYDPAED IPGPLGTPDF RGKVFGVASQ RNPDSTTRAH EAKVDTTAGR FTPKLGSLEI STESGDFDQN QPTRFTPVGI GVDHEADFQQ WSLPDYSGQF THNMNLAPAV APNFPGEQLL FFRSQLPSSG GRSNGILDCR VPQEWVQHFY QESAPAQTQV ALVRYVNPDT GRVLFEAKLH KLGFMTIAKN GDSPITVPPN GYFRFESWVN PFYTLAPMGT GNGRRRIQ | |
Protein is >85% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |