Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep TGF-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) TGF-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | TGF-alpha Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | TGFA |
Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16015770
|
enQuireBio™
QP6777-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16035770
|
enQuireBio™
QP6777-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16025770
|
enQuireBio™
QP6777-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16045770
|
enQuireBio™
QP6777-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16055770
|
enQuireBio™
QP6777-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065770
|
enQuireBio™
QP6777-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
TGF-alpha Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Sheep | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
TGFA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ENSTSALSDP PVAAAVVSHF NDCPDSHTQF CFHGTCRFLL QEEKPACVCH SGYVGARCEH ADLLAVVAAS QKKQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |