Learn More
enQuireBio™ Recombinant SARS SARS Mosaic S(M) Protein
A cDNA sequence encoding the SARS Mosaic S(M) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre SARS SARS Mosaic S(M) Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada SARS
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15973509
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13421-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15993509
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13421-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15983509
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13421-1MG
1 mg
1515.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
SARS SARS Mosaic S(M) Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
SARS
Untagged
SARS Mosaic protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (Coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
25mM Tris-HCl, 0.4% sarcosyl, 0.25% Triton .–100 and 50% glycerol.