Learn More
enQuireBio™ Recombinant Salmonella Typhi S. Typhi OMP Protein
A cDNA sequence encoding the S. Typhi OMP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | Salmonella Typhi S. Typhi OMP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Salmonella Typhi |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913399
|
enQuireBio™
QP13384-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933399
|
enQuireBio™
QP13384-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15923399
|
enQuireBio™
QP13384-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Salmonella Typhi S. Typhi OMP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Salmonella Typhi | |
His | |
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Sterile Filtered solution containing 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA and 50mM arginine. |