Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Ubiquitin-like protein SMT3 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Ubiquitin-like protein SMT3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7546-ye-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_010798.1
S. cerevisiae Ubiquitin-like protein SMT3 Protein
Research Use Only
SMT3
Recombinant Protein
Yeast
SDSEVNQEAK PEVKPEVKPE THINLKVSDG SSEIFFKIKK TTPLRRLMEA FAKRQGKEMD SLRFLYDGIR IQADQTPEDL DMEDNDIIEA HREQIGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
852122
50 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol