Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Ubiquitin-like protein SMT3 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Ubiquitin-like protein SMT3, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_010798.1
ID de gen (Entrez) 852122
Nombre S. cerevisiae Ubiquitin-like protein SMT3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16009310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7546-YE-100UG
100 μg
1100.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16049310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7546-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16019310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7546-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16039310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7546-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16059310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7546-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16029310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7546-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_010798.1
S. cerevisiae Ubiquitin-like protein SMT3 Protein
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
852122
Research Use Only
SMT3
Recombinant Protein
Yeast
SDSEVNQEAK PEVKPEVKPE THINLKVSDG SSEIFFKIKK TTPLRRLMEA FAKRQGKEMD SLRFLYDGIR IQADQTPEDL DMEDNDIIEA HREQIGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.