Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Acyl-CoA-binding Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Acyl-CoA-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9099-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16017651
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_011551.3
S. cerevisiae Acyl-CoA-binding Protein
Research Use Only
ACB1
Recombinant Protein
Yeast
MVSQLFEEKA KAVNELPTKP STDELLELYA LYKQATVGDN DKEKPGIFNM KDRYKWEAWE NLKGKSQEDA EKEYIALVDQ LIAKYSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
852925
10 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol