Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Serine-aspartate repeat-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) Serine-aspartate repeat-containing protein E, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000610237.1 |
---|---|
Nombre | S. aureus Serine-aspartate repeat-containing protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | sdrE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16011691
|
enQuireBio™
QP7933-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16031691
|
enQuireBio™
QP7933-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16021691
|
enQuireBio™
QP7933-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16041691
|
enQuireBio™
QP7933-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16051691
|
enQuireBio™
QP7933-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061691
|
enQuireBio™
QP7933-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_000610237.1 | |
Research Use Only | |
sdrE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AENTSTENAK QDDATTSDNK EVVSETENNS TTENDSTNPI KKETNTDSQP EAKEESTTSS TQQQQNNVTA TTETKPQNIE KENVKPSTDK TATEDTSVIL EEKKAPNYTN NDVTTKPSTS EIQTKPTTPQ ESTNIENSQP QPTPSKVDNQ VTDATNPKEP VNVSKEELKN NPEKLKELVR NDNNTDRSTK PVATAPTSVA PKRLNAKMRF AVAQPAAVAS NNVNDLITVT KQTIKVGDGK DNVAAAHDGK DIEYDTEFTI DNKVKKGDTM TINYDKNVIP SDLTDKNDPI DITDPSGEVI AKGTFDKATK QITYTFTDYV DKYEDIKARL TLYSYIDKQA VPNETSLNLT FATAGKETSQ NVSVDYQDPM VHGDSNIQSI FTKLDENKQT IEQQIYVNPL KKTATNTKVD IAGSQVDDYG NIKLGNGSTI IDQNTEIKVY KVNPNQQLPQ SNRIYDFSQY EDVTSQFDNK KSFSNNVATL DFGDINSAYI IKVVSKYTPT SDGELDIAQG TSMRTTDKYG YYNYAGYSNF IVTSNDTGGG DGTVKPEEK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Serine-aspartate repeat-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
S. aureus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |