Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type E Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Pyruvate carboxylase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4075.00€
Especificaciones
Nombre | S. aureus Enterotoxin type E Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Especie | Yeast |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16007180
|
enQuireBio™
QP7046-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027180
|
enQuireBio™
QP7046-YE-1MG |
1 mg |
4075.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16017180
|
enQuireBio™
QP7046-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037180
|
enQuireBio™
QP7046-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047180
|
enQuireBio™
QP7046-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057180
|
enQuireBio™
QP7046-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
S. aureus Enterotoxin type E Protein | |
Not determined. | |
Yeast | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
His | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |