Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type D Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Enterotoxin type D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7099-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037370
  • 1070.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
S. aureus Enterotoxin type D Protein
Research Use Only
entD
Recombinant Protein
E. coli
NENIDSVKEK ELHKKSELSS TALNNMKHSY ADKNPIIGEN KSTGDQFLEN TLLYKKFFTD LINFEDLLIN FNSKEMAQHF KSKNVDVYPI RYSINCYGGE IDRTACTYGG VTPHEGNKLK ERKKIPINLW INGVQKEVSL DKVQTDKKNV TVQELDAQAR RYLQKDLKLY NNDTLGGKIQ RGKIEFDSSD GSKVSYDLFD VKGDFPEKQL RIYSDNKTLS TEHLHIDIYL YEK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol