Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Alpha-hemolysin Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain NCTC 8325) Alpha-hemolysin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7634-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16009930
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000857483.1
S. aureus Alpha-hemolysin Protein
Research Use Only
hly
Recombinant Protein
Yeast
ADSDINIKTG TTDIGSNTTV KTGDLVTYDK ENGMHKKVFY SFIDDKNHNK KLLVIRTKGT IAGQYRVYSE EGANKSGLAW PSAFKVQLQL PDNEVAQISD YYPRNSIDTK EYMSTLTYGF NGNVTGDDTG KIGGLIGANV SIGHTLKYVQ PDFKTILESP TDKKVGWKVI FNNMVNQNWG PYDRDSWNPV YGNQLFMKTR NGSMKAADNF LDPNKASSLL SSGFSPDFAT VITMDRKASK QQTNIDVIYE RVRDDYQLHW TSTNWKGTNT KDKWIDRSSE RYKIDWEKEE MTN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3920722
50 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol