Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus 30 kDa neutral phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
436.00€ - 3720.00€
Especificaciones
Nombre | S. aureus 30 kDa neutral phosphatase Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | His-SUMO |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | S. aureus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027360
|
enQuireBio™
QP7091-10UG |
10 μg |
436.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-10-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16067360
|
enQuireBio™
QP7091-50UG |
50 μg |
615.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-10-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16017360
|
enQuireBio™
QP7091-100UG |
100 μg |
1065.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-10-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16047360
|
enQuireBio™
QP7091-200UG |
200 μg |
1750.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-10-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16057360
|
enQuireBio™
QP7091-500UG |
500 μg |
2340.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-10-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16037360
|
enQuireBio™
QP7091-1MG |
1 mg |
3720.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 03-10-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
S. aureus 30 kDa neutral phosphatase Protein | |
His-SUMO | |
S. aureus | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KSSAEVQQTQ QASIPASQKA NLGNQNNIMX VAXYQ |