missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat Type-2 angiotensin II receptor Protein

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Type-2 angiotensin II receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5626-ye-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15996529

  • 770.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_036626.1
Type-2 angiotensin II receptor Protein
Research Use Only
Agtr2
Recombinant Protein
Yeast
MKDNFSFAAT SRNITSSLPF DNLNATGTNE SAFNCSHKPA DKHLE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24182
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales