Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Thyroglobulin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Thyroglobulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6776-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16095760
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Thyroglobulin Protein
Research Use Only
Tg
Recombinant Protein
E. coli
NIFEYQVDAQ PLRPCELQRE KAFLKQDEYV PQCSEDGSFQ TVQCQNDGQS CWCVDSDGTE VPGSRQLGRP TACLSFCQLH KQRILLSSYI NSTDALYLPQ CQDSGNYAPV QCDLQQVQCW CVDTEGMEVY GTRQQGRPTR CPRSCEIRSR RLLHGVGDKS PPQCDADGEF MPVQCKFVNT TDMMIFDLIH NYNRFPDAFV TFSAFRNRFP EVSGYCYCAD SQGRELAETG LELLLDEIYD TIFAGLDQAS TFTQSTMYRI LQRRFLAIQL VISGRFRCPT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol