Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) TGF-beta 1 / TGFB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6780-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16095790
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_067589.1
TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Research Use Only
TGFB1
Recombinant Protein
E. coli
LSTCKTIDME LVKRKRIEAI RGQILSKLRL ASPPSQGEVP PGPLPEAVLA LYNSTRDRVA GESADPEPEP EADYYAKEVT RVLMVDRNNA IYDKTKDITH SIYMFFNTSD IREAVPEPPL LSRAELRLQR FKSTVEQHVE LYQKYSNNSW RYLGNRLLTP TDTPEWLSFD VTGVVRQWLN QGDGIQGFRF SAHCSCDSKD NVLHVEINGI SPKRRGDLGT IHDMNRPFLL LMATPLERAQ HLHSSRHRR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
59086
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol