Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Steroid 17-alpha-hydroxylase/17,20 lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5906-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15938579
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036885.1
Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein
Research Use Only
CYP17A1
Recombinant Protein
E. coli
MWELVGLLLL ILAYFFWVKS KTPGAKLPRS LPSLPLVGSL PFLPRRGHMH VNFFKLQEKY GPIYSLRLGT TTTVIIGHYQ LAREVLIKKG KEFSGRPQMV TQSLLSDQGK GVAFADAGSS WHLHRKLVFS TFSLFKDGQK LEKLICQEAK SLCDMMLAHD KESIDLSTPI FMSVTNIICA ICFNISYEKN DPKLTAIKTF TEGIVDATGD RNLVDIFPWL TIFPNKGLEV IKGYAKVRNE VLTGIFEKCR EKFDSQSISS LTDILIQAKM NSDNNNSCEG RDPDVFSDRH ILATVGDIFG AGIETTTTVL KWILAFLVHN PEVKKKIQKE IDQYVGFSRT PTFNDRSHLL MLEATIREVL RIRPVAPMLI PHKANVDSSI GEFTVPKDTH VVVNLWALHH DENEWDQPDQ FMPERFLDPT GSHLITPTQS YLPFGAGPRS CIGEALARQE LFVFTALLLQ RFDLDVSDDK QLPRLEGDPK VVFLIDPFKV KITVRQAWMD AQAEVST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25146
500 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol