Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Sortilin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Sortilin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6716-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_113955.1
Sortilin Protein
Research Use Only
Sort1
Recombinant Protein
Yeast
CEENDYTTWL AHSTDPGDYK DGCILGYKEQ FLRLRKSSVC QNGRDYVVAK QPSICPCSLE DFLCDFGYFR PENASECVEQ PELKGHELEF CLYGKEEHLT TNGYRKIPGD RCQGGMNPAR EVKDLKKKCT SNFLNPKKQN SKSSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
83576
1 mg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol