Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PLBD2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PLBD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7660-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16000051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_640348.2
PLBD2 Protein
Research Use Only
Plbd2
Recombinant Protein
E. coli
GALPTLGPGW RRQNPEPPAS RTRSLLLDAA SGQLRLEYGF HPDAVAWANL TNAIRETGWA YLDLGTNGSY NDSLQAYAAG VVEASVSEEL IYMHWMNTVV NYCGPFEYEV GYCEKLKSFL EANLEWMQRE MELSPDSPYW HQVRLTLLQL KGLEDSYEGR LTFPTGRFNI KPLGFLLLQI SGDLEDLEPA LNKTNTKPSV GSGSCSALIK LLPGSHDLLV AHNTWNSYQN MLRIIKKYRL QFREGPQEEY PLIAGNNLIF SSYPGTIFSG DDFYILGSGL VTLETTIGNK NPALWKYVQP QGCVLEWIRN IVANRLALDG ATWADVFRRF NSGTYNNQWM IVDYKAFIPN GPSPGSRVLT ILEQIPGMVV VADKTAELYK TTYWASYNIP YFESVFNASG LQALVAQYGD WFSYTRNPRA KIFQRDQSLV EDVDTMVRLM RYNDFLHDPL SLCEACSPKP NAENAISARS DLNPANGSYP FQALRQRAHG GIDVKVTSVA LAKYMSMLAA SGPTWDQLPP FQWSKSPFHN MLHMGQPDLW MFSPVKVPWD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
246120
50 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol