Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PKLR / PKRL Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PKLR / PKRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6498-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033740
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036756.3
PKLR / PKRL Protein
Research Use Only
Pklr
Recombinant Protein
E. coli
MSVQENTLPQ QLWPWIFRSQ KDLAKSALSG APGGPAGYLR RASVAQLTQE LGTAFFQQQQ LPAAMADTFL EHLCLLDIDS QPVAARSTSI IATIGPASRS VDRLKEMIKA GMNIARLNFS HGSHEYHAES IANIREATES FATSPLSYRP VAIALDTKGP EIRTGVLQGG PESEVEIVKG SQVLVTVDPK FQTRGDAKTV WVDYHNITRV VAVGGRIYID DGLISLVVQK IGPEGLVTEV EHGGILGSRK GVNLPNTEVD LPGLSEQDLL DLRFGVQHNV DIIFASFVRK ASDVLAVRDA LGPEGQNIKI ISKIENHEGV KKFDEILEVS DGIMVARGDL GIEIPAEKVF LAQKMMIGRC NLAGKPVVCA TQMLESMITK ARPTRAETSD VANAVLDGAD CIMLSGETAK GSFPVEAVMM QHAIAREAEA AVYHRQLFEE LRRAAPLSRD PTEVTAIGAV EASFKCCAAA IIVLTKTGRS AQLLSQYRPR AAVIAVTRSA QAARQVHLSR GVFPLLYREP PEAIWADDVD RRVQFGIESG KLRGFLRVGD LVIVVTGWRP GSGYTNIMRV LSVS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24651
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol