Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat p53 / TP53 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) p53 / TP53, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8835-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086731
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_112251.2
p53 / TP53 Protein
Research Use Only
TP53
Recombinant Protein
E. coli
MEDSQSDMSI ELPLSQETFS CLWKLLPPDD ILPTTATGSP NSMEDLFLPQ DVAELLEGPE EALQVSAPAA QEPGTEAPAP VAPASATPWP LSSSVPSQKT YQGNYGFHLG FLQSGTAKSV MCTYSISLNK LFCQLAKTCP VQLWVTSTPP PGTRVRAMAI YKKSQHMTEV VRRCPHHERC SDGDGLAPPQ HLIRVEGNPY AEYLDDRQTF RHSVVVPYEP PEVGSDYTTI HYKYMCNSSC MGGMNRRPIL TIITLEDSSG NLLGRDSFEV RVCACPGRDR RTEEENFRKK EEHCPELPPG SAKRALPTST SSSPQQKKKP LDGEYFTLKI RGRERFEMFR ELNEALELKD ARAAEESGDS RAHSSYPKTK KGQSTSRHKK PMIKKVGPDS D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24842
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol