Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Osteocrin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Osteocrin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6455-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16003430
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_997495.1
Osteocrin Protein
Research Use Only
Ostn
Recombinant Protein
E. coli
SFSGFGSPLD RLSAGSVEHR GKQRRVVDHS KKRFGIPMDR IGRNRLSSSR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
360730
500 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol