Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MMP7 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) MMP7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6371-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036996.1
MMP7 Protein
Research Use Only
Mmp7
Recombinant Protein
E. coli
FSLMPNSPKW HSRTVTYRIV SYTTDLPRFL VDQIVKRALR MWSMQIPLNF KRVSWGTADI IIGFARGDHG DNFPFDGPGN TLGHAFAPGP GLGGDAHFDK DEYWTDGEDS GVNFLFVATH ELGHSLGLGH SSVPSSVMYP TYQGDHSEDF SLTKDDIAGI QKLYGKRNKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25335
500 μg
Not determined.
Full Length
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol