Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MMP-2 / CLG4A Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) MMP-2 / CLG4A Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6369-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032810
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_112316.2
MMP-2 / CLG4A Protein
Research Use Only
Mmp2
Recombinant Protein
Yeast
YNFFPRKPKW DKNQITYRII GYTPDLDPET VDDAFARALK VWSDVTPLRF SRIHDGEADI MINFGRWEHG DGYPFDGKDG LLAHAFAPGT GVGGDSHFDD DELWTLGEGQ VVRVKYGNAD GEYCKFPFLF NGREYSSCTD TGRSDGFLWC STTYNFEKDG KYGFCPHEAL FTMGGNGDGQ PCKFPFRFQG TSYNSCTTEG RTDGYRWCGT TEDYDRDKKY GFCPETAMST VGGNSEGAPC VFPFTFLGNK YESCTSAGRS DGKVWCATTT NYDDDRKWGF CPDQGYSLFL VAAHEFGHAM GLEHSQDPGA LMAPIYTYTK NFRLSNDDIK GIQELYGPSP DADTDTGTGP TPTLGPVTPE ICKQDIVFDG IAQIRGEIFF FKDRFIWRTV TPRDKPTGPL LVATFWPELP EKIDAVYEAP QEEKAVFFAG NEYWVYSAST LERGYPKPLT SLGLPPDVQQ VDAAFNWSKN KKTYIFSGDK FWRYNEVKKK MDPGFPKLIA DSWNAIPDNL DAVVDLQGGG HSYFFKGAYY LKLENQSLKS VKFGSIKSDW LGC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
81686
50 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol