Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Minpp1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Minpp1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6360-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16092730
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_062136.1
Minpp1 Protein
Research Use Only
Minpp1
Recombinant Protein
E. coli
SLPGRGDPVA SVLSPYFGTK TRYEDVNPWL LGDPVAPRRD PELLAGTCTP VQLVALIRHG TRYPTTKQIR KLRQLQGLLQ TRESVDGGSR VAAALDQWPL WYDDWMDGQL VEKGRQDMRQ LALRLAALFP DLFCRENYGR LRLITSSKHR CVDSSAAFLQ GLWQHYHPGL PPPDVSDMEC DPPRVNDKLM RFFDHCEKFL TEVERNATAL YHVEAFKTGP EMQTVLKKVA ATLQVPVNNL NADLIQVAFF TCSFDLAIQG VHSPWCDVFD VDDAKVLEYL NDLKQYWKRS YGYAINSRSS CNLFQDIFLH LDKAVEQKQR SQPVSSSVIL QFGHAETLLP LLSLMGYFKD KEPLTAYNFE EQVHREFRSG HIVPYASNLI FVLYHCEDAQ TPQEKFQIQM LLNEKVLPLA HSQKTVALYE DLKNHYQDIL QSCQTSKECN LPKVNITSDE L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29688
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol