Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Kcne2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Kcne2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6254-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071950
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_598287.1
Kcne2 Protein
Research Use Only
Kcne2
Recombinant Protein
E. coli
MTTLANLTQT LEDAFKKVFI TYMDSWRRNT TAEQQALQAR VDAENFYYVI LYLMVMIGMF AFIVVAILVS TVKSKRREHS QDPYHQYIVE DWQQKYRSQI LHLEDSKATI HENLGATGFT VSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
171138
500 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol