Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL6 / Interleukin-6 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036721.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24498 |
Nombre | IL6 / Interleukin-6 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936269
|
enQuireBio™
QP5501-2UG |
2 μg |
112.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916269
|
enQuireBio™
QP5501-10UG |
10 μg |
263.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906269
|
enQuireBio™
QP5501-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946269
|
enQuireBio™
QP5501-500UG |
500 μg |
4515.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926269
|
enQuireBio™
QP5501-1MG |
1 mg |
7420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_036721.1 | |
IL6 / Interleukin-6 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat IL6 / Interleukin-6 induces 7TD1 cell proliferation (typical ED50 is ? 10 pg/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
0.1% Trifluoroacetic Acid (TFA) + 2:1 mannitol to protein |
24498 | |
Research Use Only | |
IL6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFPTSQVRRG DFTEDTTHNR PVYTTSQVGG LITYVLREIL EMRKELCNGN SDCMNSDDAL SENNLKLPEI QRNDGCFQTG YNQEICLLKI CSGLLEFRFY LEFVKNNLQD NKKDKARVIQ SNTETLVHIF KQEIKDSYKI VLPTPTSNAL LMEKLESQKE WLRTKTIQLI LKALEEFLKV TMRSTRQT | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |