Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Glypican-3 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Glypican-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9158-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037741
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036906.1
Glypican-3 Protein
Research Use Only
GPC3
Recombinant Protein
Yeast
QPPPPPDATC HQVRSFFQRL QPGLKWVPET PVPGSDLQVC LPKGPTCCSR KMEEKYQLTA RLNMEQLLQS ASMELKFLII QNAAVFQEAF EIVVRHAKNY TNAMFKNNYP SLTPQAFEFV GEFFTDVSLY ILGSDINVDD MVNELFDSLF PVIYTQMMNP GLPESVLDIN ECLRGARRDL KVFGSFPKLI MTQVSKSLQV TRIFLQALNL GIEVINTTDH LKFSKDCGRM LTRMWYCSYC QGLMMVKPCG GYCNVVMQGC MAGVVEIDKY WREYILSLEE LVNGMYRIYD MENVLLGLFS TIHDSIQYVQ KNGGKLTTTI GKLCAHSQQR QYRSAYYPED LFIDKKVLKV ARVEHEETLS SRRRELIQKL KSFISFYSAL PGYICSHSPV AENDTLCWNG QELVERYSQK AARNGMKNQF NLHELKMKGP EPVVSQIIDK LKHINQLLRT MSVPKGKVVD KSLDEEGLES GDCGDDEDEC IGSSGDGMMK VKNQLRFLAE LAYDLDVDDA PGNKQHGNQK DNEITTSHSV GNMPSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25236
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol