missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GFRA1 Protein
A cDNA sequence encoding the GFRA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | GFRA1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Rat |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15908928
|
enQuireBio™
QP11958-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928928
|
enQuireBio™
QP11958-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918928
|
enQuireBio™
QP11958-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GFRA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
GFRA1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
DRLDCVKASD QCLKEQSCST KYRTLRQCVA GKETNFSLTS GLEAKDECRS AMEALKQKSL YNCRCKRGMK KEKNCLRIYW SMYQSLQGND LLEDSPYEPV NSRLSDIFRA VPFISDVFQQ VEHISKGNNC LDAAKACNLD DTCKKYRSAY ITPCTTSMSN EVCNRRKCHK ALRQFFDKVP AKHSYGMLFC SCRDIACTER RRQTIVPVCS YEERERPNCL SLQDSCKTNY ICRSRLADFF TNCQPESRSV SNCLKENYAD CLLAYSGLIG TVMTPNYVDS SSLSVAPWCD CSNSGNDLED CLKFLNFFKD NTCLKNAIQA FGNGSDVTMW QPAPPVQTTT ATTTTAFRVK NKPLGPAGSE NEIPTHVLPP CANLQAQKLK SNVSGSTHLC LSDSDFGKDG LAGASSLEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGKH HHHHH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |