Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FGF 21 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF 21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
Nombre | FGF 21 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The ED50 determined by a cell proliferation assay using murine NIH/3T3 cells is less than 700 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.4 M 1000 IU/mg in the presence of 5microg/ml of rMuKlotho-beta. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934378
|
enQuireBio™
QP10600-5UG |
5 μg |
en la oferta
5 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15924378
|
enQuireBio™
QP10600-20UG |
20 μg |
en la oferta
20 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15914378
|
enQuireBio™
QP10600-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
FGF 21 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AYPISDSSPL LQFGGQVRQR YLYTDDDQDT EAHLEIREDG TVVGTAHRSP ESLLELKALK PGVIQILGVK ASRFLCQQPD GTLYGSPHFD PEACSFRELL LKDGYNVYQS EAHGLPLRLP QKDSQDPATR GPVRFLPMPG LPHEPQEQPG VLPPEPPDVG SSDPLSMVEP LQGRSPSYAS | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 determined by a cell proliferation assay using murine NIH/3T3 cells is less than 700 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.4 M 1000 IU/mg in the presence of 5microg/ml of rMuKlotho-beta. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4. |