Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Ephrin-A5 / EFNA5 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Ephrin-A5 / EFNA5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5966-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15988989
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_446355.1
Ephrin-A5 / EFNA5 Protein
Research Use Only
EFNA5
Recombinant Protein
Yeast
QDPGSKVVAD RYAVYWNSSN PRFQRGDYHI DVCINDYLDV FCPHYEDSVP EDKTERYVLY MVNFDGYSAC DHTSKGFKRW ECNRPHSPNG PLKFSEKFQL FTPFSLGFEF RPGREYFYIS SAIPDNGRRS CLKLKVFVRP TNSCMKTIGV RDRVFDVNDK VENSLEPADD TVHESAEPSR GEN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
116683
1 mg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol