Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Apolipoprotein C-III Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Apolipoprotein C-III, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8991-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16047411
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Apolipoprotein C-III Protein
Research Use Only
APOC3
Recombinant Protein
Yeast
DEGEGSLLLG SMQGYMEQAS KTVQDALSSM QESDIAVVAS RGWMDNRFKS LKGYWSKFTD KFTGLWESGP EDQLTTPTLE P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol