Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit ALDOB / Aldolase B Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) ALDOB / Aldolase B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5646-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916699
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001164585.1
ALDOB / Aldolase B Protein
Research Use Only
ALDOB
Recombinant Protein
E. coli
AHRFPALTPE QKKELSDIAQ RIVANGKGIL AADESVGTMG NRLQRIKVEN TEENRRQFRE ILFTVDNSIN QSIGGVILFH ETLYQKDSQG KLFRNILKEK GIVVGIKLDQ GGAPLAGTNK ETTIQGLDGL SERCAQYKKD GVDFGKWRAV LRIADQCPSS LAIQENANTL ARYASICQQN GLVPIVEPEV IPDGDHDLEH CQYVTEKVLA AVYKALNDHH VYLEGTLLKP NMVTAGHACT KKYTPEQVAM ATVTALHRTV PAAVPGICFL SGGMSEEDAT LNLNAINLCP LPKPWKLSFS YGRALQASAL AAWGGKAENK KATQEAFMKR AVVNCQAAKG QYVHTGSSGA ASTQSLFTAS YTY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100328925
200 μg
Not determined.
Full Length
Rabbit
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol