Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine IL 1RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL 1RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre IL 1RA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The ED50 as determined by inhibiting IL-1a-dependent proliferation of murine D10S cells is less than 50 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 104 IU/mg in the presence of 75 pg/ml rPoIL-1a.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15954688
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10698-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15944688
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10698-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15934688
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10698-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
IL 1RA Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
HPLGKRPCRM QAFRIWDVNQ KTFYLRNNQL VAGYLQGPNT KLEEKIDVVP VEPHFVFLGI HGGKLCLSCV KSGDEMKLQL DAVNITDLRK NSEQDKRFTF IRSDSGPTTS FESAACPGWF LCTALEADQP VGLTNTPKAA VKVTKFYFQQ DQ
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The ED50 as determined by inhibiting IL-1a-dependent proliferation of murine D10S cells is less than 50 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 104 IU/mg in the presence of 75 pg/ml rPoIL-1a.
Porcine
Untagged
The IL 1RA was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4, containing 1mM DTT.