Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 381.00€
Especificaciones
Nombre | GH Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | Untagged |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Porcine |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15994478
|
enQuireBio™
QP10637-100UG |
100 μg |
137.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15914488
|
enQuireBio™
QP10637-500UG |
500 μg |
205.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15904488
|
enQuireBio™
QP10637-1MG |
1 mg |
381.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
GH Protein | |
Untagged | |
Porcine | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAGPRTSAL LAFALLCLPW TREVGAFPAM PLSSLFANAV LRAQHLHQLA ADTYKEFERA YIPEGQRYSI QNAQAAFCFS ETIPAPTGKD EAQQRSDVEL LRFSLLLIQS WLGPVQFLSR VFTNSLVFGT SDRVYEKLKD LEEGIQALMR ELEDGSPRAG QILKQTYDKF DTNLRSDDAL LKNYGLLSCF KKDLHKAETY LRVMKCRRFV ESSCAF |