Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig IL-8 / CXCL8 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5522-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15976329
  • 680.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_999032.1
IL-8 / CXCL8 Protein
Research Use Only
CXCL8
Pig
Untagged
5 mM sodium phosphate, 20 mM sodium chloride, pH 7.5
396880
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
ARVSAELRCQ CINTHSTPFH PKFIKELRVI ESGPHCENSE IIVKLVNGKE VCLDPKEKWV QKVVQIFLKR TEKQQQQQ
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.