Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Gingipain R1 Protein
A DNA sequence encoding the Porphyromonas gingivalis Gingipain R1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7192-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16077640
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
P. gingivalis Gingipain R1 Protein
Research Use Only
rgpA
Recombinant Protein
Yeast
YTPVEEKQNG RMIVIVAKKY EGDIKDFVDW KNQRGLRTEV KVAEDIASPV TANAIQQFVK QEYEKEGNDL TYVLLVGDHK DIPAKITPGI KSDQVYGQIV GNDHYNEVFI GRFSCESKED LKTQIDRTIH YERNITTEDK WLGQALCIAS AEGGPSADNG ESDIQHENVI ANLLTQYGYT KIIKCYDPGV TPKNIIDAFN GGISLVNYTG HGSETAWGTS HFGTTHVKQL TNSNQLPFIF DVACVNGDFL FSMPCFAEAL MRAQKDGKPT GTVAIIASTI NQSWASPMRG QDEMNEILCE KHPNNIKRTF GGVTMNGMFA MVEKYKKDGE KMLDTWTVFG DPSLLVRTLV PTKMQVTAPA QINLTDASVN VSCDYNGAIA TISANGKMFG SAVVENGTAT INLTGLTNES TLTLTVVGYN KETVIKTINT NGEPNPYQPV SNLTATTQGQ KVTLKWDAPS TKTNATTNTA RSVDGIRELV LLSVSDAPEL LRS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
P. gingivalis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol