Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1) UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase, was expressed in the hosts and tags indicated. P
Marca:  enQuireBio™ QP7215-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16077750
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_253096.1
P. aeruginosa UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein
Research Use Only
lpxC
Recombinant Protein
E. coli
MIKQRTLKNI IRATGVGLHS GEKVYLTLKP APVDTGIVFC RTDLDPVVEI PARAENVGET TMSTTLVKGD VKVDTVEHLL SAMAGLGIDN AYVELSASEV PIMDGSAGPF VFLIQSAGLQ EQEAAKKFIR IKREVSVEEG DKRAVFVPFD GFKVSFEIDF DHPVFRGRTQ QASVDFSSTS FVKEVSRART FGFMRDIEYL RSQNLALGGS VENAIVVDEN RVLNEDGLRY EDEFVKHKIL DAIGDLYLLG NSLIGEFRGF KSGHALNNQL LRTLIADKDA WEVVTFEDAR TAPISYMRPA AAV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
881292
500 μg
Not determined.
Full Length
P. aeruginosa
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol