missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Thymosin ?1 Protein
A cDNA sequence encoding the Thymosin ?1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 2875.00€
Especificaciones
Nombre | Thymosin ?1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15994559
|
enQuireBio™
QP13745-1MG |
1 mg |
212.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914569
|
enQuireBio™
QP13745-5MG |
5 mg |
835.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904569
|
enQuireBio™
QP13745-25MG |
25 mg |
2875.00€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Thymosin ?1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSDAAVDTSS EITTKDLKEK KEVVEEAENG RDAPANGNAE NEENGEQEAD NEVDEEEEEG GEEEEEEEEG DGEEEDGDED EEAESATGKR AAEDDEDDDV DTKKQKTDED D | |
Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |