Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Angiostatin K1-4 Protein
A cDNA sequence encoding the Angiostatin K1-4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Especificaciones
Nombre | Angiostatin K1-4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Human Angiostatin Kringles 1-4 significantly inhibits basic-FGF induced endothelial cell proliferation and migration at concentration ranging from 300nM-1.0 uM. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934128
|
enQuireBio™
QP10521-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914128
|
enQuireBio™
QP10521-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924128
|
enQuireBio™
QP10521-1MG |
1 mg |
7270.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Angiostatin K1-4 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
Lyophilized from a (1 mg/ml) solution in containing 20mM Hepes buffer pH 8.2 and 20mM NaCl. |
Research Use Only | |
Human Angiostatin Kringles 1-4 significantly inhibits basic-FGF induced endothelial cell proliferation and migration at concentration ranging from 300nM-1.0 uM. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE. |