Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Oligoendopeptidase F homolog Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Oligoendopeptidase F homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7236-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16047810
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_109885.1
Mycoplasma Oligoendopeptidase F homolog Protein
Research Use Only
pepF
Recombinant Protein
E. coli
MNNQYNWNLE VLLNGKSLAD NFTELKQLSE QEKALYDGGA CFQTKAKFTE FLQLQEKIEV LENRYSNFLS NKHAENSLDK TINDALFQYE MFKSEHALVF VDFEKNLFKH EKVIRAYLQD PALKQYQRDF ELVWRNKKHQ IDPASQKLLA QISPAWNQAD KIFNVLSTAD LNLQPVVYKG KTYVINAVSD YQSLLENKDR GLREAAYKVW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
876899
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mycoplasma
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol