Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Methionine aminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Methionine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7522-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16069160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_109874.1
Mycoplasma Methionine aminopeptidase Protein
Research Use Only
map
Recombinant Protein
E. coli
MVYLKSAREV EQIRQACKIF QEAKAYFTIE RLLGKSLTAI DQALKQFIES KGATCAFHKY QNFPGFNCLS LNETVIHGIA DNRVFGVKDK LTLDIGINLN GYICDAAFTV LGPKAPEPMQ TLLEVTEACF TAVVEPQLRP NNPTGNVSHA IQTYFESKGY YLLKQFGGHG CGIKVHEEPL ILNYGKPDTG TKLEPGMVLC IEPMVMTDSD AMVMHNNSWN VLTPKSRYNC HVEQMYVITT SGFECLTN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
876883
200 μg
Not determined.
Full Length
Mycoplasma
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol